Merck
P110010
Polyvinyl butyral
Powder
Synonyma:
PVB
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Polyvinyl butyral, resin prepared from vinyl acetate monomer
Quality Segment
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Polyvinyl butyral is a type of resin that can be synthetically prepared from vinyl acetate monomer. It finds applications in the manufacture of phenolic resin bonded diamond wheels, used for grinding hard metals.
Application
Polyvinyl butyral resin similar to Butvar® B-98 for thin film support in electron microscopy.
Legal Information
Butvar is a registered trademark of Solutia, Inc.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)