Hlavní dokumenty
176753
Sigma-Aldrich
Phosphoric acid-d3 solution
85 wt. % in D2O, 98 atom % D
Synonyma:
Trideuterophosphoric acid
About This Item
Lineární vzorec:
D3PO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
101.01
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
concentration
85 wt. % in D2O
technique(s)
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
158 °C/760 mmHg (lit.)
mp
41-44 °C (lit.)
density
1.736 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]OP(=O)(O[2H])O[2H]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i/hD3
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-ZRLBSURWSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)