153044
3-Aminopyrazole-4-carbonitrile
97%
Synonyma:
3-Amino-4-cyanopyrazole
About This Item
Doporučené produkty
assay
97%
mp
172-174 °C (lit.)
SMILES string
Nc1n[nH]cc1C#N
InChI
1S/C4H4N4/c5-1-3-2-7-8-4(3)6/h2H,(H3,6,7,8)
InChI key
FFNKBQRKZRMYCL-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3