Přejít k obsahu
331449
3-Amino-5-hydroxypyrazole
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H5N3O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
99.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
228-095-6
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
214 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Nc1cc(O)[nH]n1
InChI
1S/C3H5N3O/c4-2-1-3(7)6-5-2/h1H,(H4,4,5,6,7)
InChI key
QZBGOTVBHYKUDS-UHFFFAOYSA-N
General description
Molecular and vibrational structure of 3-amino-5-hydroxypyrazole was investigated by density functional method.
Application
3-Amino-5-hydroxypyrazole was used in the synthesis of 2,6-difluoro-N-(3-methoxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-yl)-3-(propylsulfonamidio)benzamide and heteroaromatic 3-hydroxy-5,6-diphenylpyrazolo[3,4-b]pyridines.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)