Hlavní dokumenty
15264
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylsilylmethyl) sulfide
≥98.0%
Synonyma:
Thiobis(methylene)bis(trimethylsilane)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H22SSi2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
206.50
Beilstein/REAXYS Number:
1740046
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0%
refractive index
n20/D 1.455
bp
88 °C/21 mmHg (lit.)
density
0.844 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
C[Si](C)(C)CSC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H22SSi2/c1-10(2,3)7-9-8-11(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
InChI key
GISUCMFTNKRCPF-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Synthetic equivalent of (methylthio)methyl anion in F--promoted reactions
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
149.0 °F - closed cup
flash_point_c
65 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 2
1 of 2
A. Hosomi et al.
Synlett, 557-557 (1991)