Přeskočit na
144452
tert-Butyl isocyanate
97%
Synonyma:
2-isocyanato-2-methylpropane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
968,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 810,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 860,00 Kč
7 395,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3CN=C=O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
99.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-544-9
Beilstein/REAXYS Number:
969479
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
968,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
bp
85-86 °C (lit.)
density
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, isocyanate
SMILES string
CC(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-5(2,3)6-4-7/h1-3H3
InChI key
MGOLNIXAPIAKFM-UHFFFAOYSA-N
General description
tert-Butyl isocyanate undergoes [2+2] cycloaddition reaction with phosphagermaallene to yield 1-oxa-2-germacyclobutane. It also undergoes cycladdition reaction with molybdenum dioxo bis(aryloxide) complex to form novel 16-electron molybdenum oxo-imido bis(aryloxide) complex. It reacts with aluminum dihydride in the presence of trace amounts of water to yield terminal hydroxide containing dinuclear alumoxane.
Application
tert-Butyl isocyanate can be used:
  • In the preparation of isocyanate-treated graphite oxides (iGOs) which can be exfoliated in polar aprotic solvents to obtain graphene oxide nanoplatelets.
  • To modify metal-organic frameworks, postsynthetically, to obtain microporous urea-functionalized frameworks.
  • To the synthesis of terminal hydroxide containing dinuclear alumoxane from aluminum dihydride.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
260630133299B95736
description
97%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
97%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
density
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.735 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
85-86 °C (lit.)
bp
91 °C (lit.)
bp
105-106 °C/75 mmHg (lit.)
bp
115 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.386 (lit.)
refractive index
n20/D 1.376 (lit.)
refractive index
n20/D 1.521 (lit.)
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)