Merck
B95736
Butyl isocyanate
98%
Synonyma:
1-Isocyanatobutane, n-Butyl isocyanate, BIC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)3NCO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
99.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-862-8
Beilstein/REAXYS Number:
773917
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10.6 mmHg ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, isocyanate
SMILES string
CCCCN=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-3-4-6-5-7/h2-4H2,1H3
InChI key
HNHVTXYLRVGMHD-UHFFFAOYSA-N
General description
Butyl isocyanate is a metabolite of benomyl, a broad spectrum fungicide.
Application
Butyl isocyanate can undergo anionic polymerization to form poly(butyl isocyanate) using lanthanum isopropoxide as the initiator.
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
51.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
11 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)