130249
2-Nitrophenylacetic acid
98%
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
form
solid
mp
137-140 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)Cc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c10-8(11)5-6-3-1-2-4-7(6)9(12)13/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI key
WMUZDBZPDLHUMW-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c