Přeskočit na
11584
(−)-Terpinen-4-ol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyma:
(R)-1-Isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, (R)-p-Menth-1-en-4-ol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 640,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H18O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
MDL number:
Assay:
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
2 640,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D -25±6°, neat
optical purity
enantiomeric ratio: ~2:1
refractive index
n20/D 1.479
density
0.934 g/mL at 20 °C
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)[C@@]1(O)CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h4,8,11H,5-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI key
WRYLYDPHFGVWKC-JTQLQIEISA-N
General description
Terpinen-4-ol, a monoterpenoid alcohol, is the key constituent of tea tree (Melaleuca alternifolia) oil.
Application
(-)-Terpinen-4-ol has been used as a standard for the determination of the composition of Lavandula stoechas essential oil by fast gas chromatography-electronic impact ionization/mass spectrometry (FGC-EI/MS).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
4959863677218235
(−)-Menthone analytical standard
Supelco
63677
(−)-Menthone
description
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
description
analytical standard
description
analytical standard
description
90%
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
assay
90%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.479
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.45 (lit.), n20/D 1.451
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
density
0.934 g/mL at 20 °C
density
0.934 g/mL at 20 °C
density
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D -25±6°, neat
optical activity
[α]/D -25±6°, neat
optical activity
[α]20/D −28±2°, neat
optical activity
[α]20/D −20°, neat
optical purity
enantiomeric ratio: ~2:1
optical purity
enantiomeric ratio: ~2:1
optical purity
enantiomeric ratio: ≥90:10 (GC)
optical purity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Terpinen-4-ol
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
174.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
79 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)