Merck
63677
(−)-Menthone
analytical standard
Synonyma:
(1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H18O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.25
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-926-1
Beilstein/REAXYS Number:
2041368
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
0.5 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −28±2°, neat
optical purity
enantiomeric ratio: ≥90:10 (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.45 (lit.), n20/D 1.451
bp
207-210 °C (lit.)
density
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChI key
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Highly purified (-)-menthone. Resolving agent for diols via acetalization ; Menthone-derived spirocyclic 1,3-dioxane-4,6-diones are used in asymmetric Diels-Alder and (2+2) cycloadditions
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Menthone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
165.2 °F
flash_point_c
74 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
M. Sato et al.
Tetrahedron, 47, 7271-7271 (1991)
T. Harada, A. Oku
Synlett, 95-95 (1994)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
63677-5ML04061832723044
63677-25ML04061837241703