Přejít k obsahu
218235
(−)-Menthone
90%
Synonyma:
(1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H18O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.25
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-926-1
Beilstein/REAXYS Number:
2041368
MDL number:
Assay:
90%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.5 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
90%
form
liquid
optical activity
[α]20/D −20°, neat
impurities
5% isomenthone
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
bp
207-210 °C (lit.)
density
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChI key
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
General description
(-)-Menthone is a monoterpenoid compound found in the essential oil extracted from the maturing peppermint (Mentha piperita L.) leaves.
(-)-Menthone can undergo hydrogenation to yield a mixture of (-)-menthol and (+)-neomenthol.
Application
(-)-Menthone may be used to synthesize chiral neomenthyl derivatives, optically pure α-ferrocenylalkylamines and optically active polyalkylcyclohexanones.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Menthone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
165.2 °F
flash_point_c
74 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)