108049
Ethyl phenylacetate
ReagentPlus®, 99%
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
99%
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
phenyl
SMILES string
CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI key
DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
210.0 °F - closed cup
flash_point_c
98.9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?