Přejít k obsahu
290866
Ethyl valerate
99%
Synonyma:
Ethyl pentanoate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)3COOC2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
130.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-726-1
Beilstein/REAXYS Number:
1744680
MDL number:
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
bp
144-145 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl valerate is also known as the green apple flavor. Microwave spectrum of ethyl valerate, observed by molecular beam Fourier transform microwave spectroscopy, has been reported.
Application
Ethyl valerate has wide applications in the areas of food, pharmaceuticals and cosmetics industries.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl valerate
Piktogramy
Flame
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
93.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
34 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)