Doporučené produkty
assay
99%
form
solid
mp
132-135 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-14(16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
InChI key
XXYMSQQCBUKFHE-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)