Merck
Výroba v bioreaktoru
Instalace z nerezové oceli jsou často nákladné a časově náročné. Naproti tomu zavedení jednorázových nebo hybridních systémů představuje rychlejší, flexibilnější a kapitálově méně náročnou cestu. Při výběru platformy bioreaktorů na jedno použití je třeba brát v úvahu především škálovatelnost a kontrolu kvality:
  • Pro úspěšné zavedení rozsáhlé platformy bioreaktorů na jedno použití je třeba prokázat ekvivalentní výkon nebo škálovatelnost s bioreaktory menších rozměrů v rámci celé platformy. Je třeba charakterizovat klíčové technické parametry, včetně příkonu na objem, doby míchání, schopnosti přenosu kyslíku a mapování teploty ve všech měřítkách.
  • Aby výrobky a systémy na jedno použití splňovaly vysoké standardy kvality, musí být zaveden vyspělý systém kontroly kvality. Tento systém musí řídit celý životní cyklus, od výběru komponent, testování a kvalifikace, přes výrobu sestavy, testování v průběhu procesu až po uvolnění konečného výrobku.
Řízení rozšiřování procesu a přenosu technologií v rámci upstreamového komplexu
Přechod z pilotního na procesní měřítko a přenos technologií vyžaduje přesnou a bezproblémovou organizaci, komunikaci a dokumentaci. Dobře vypracovaný balíček pro přenos technologií:
  • Poskytuje jasné porozumění procesu a technologiím
  • Vymezuje vhodnou cestu k dosažení cílů projektu
  • Soulad se systémem řízení kvality ve farmacii, jak je uvedeno v ICH Q10
Související webové semináře
Pracovní postupy
znázorňuje proces výroby biofarmaceutických přípravků a zdůrazňuje jednotlivé kroky a význam rozhodnutí při určování strategie.
Upstream strategie
Úspěšný postup molekul z laboratoře na kliniku rychle bez ztráty kvality produktu, efektivity procesu nebo bezpečnosti pacienta
"Vývoj buněčné linie" s vlákny DNA v kruhu na tyrkysovém pozadí, zdůrazňující vědecké a biologické motivy.
Vývoj začíná výběrem jednobuněčných klonů, které mohou produkovat biologické látky, o které máte zájem, a následným screeningem klonů, které jsou stabilní, produktivní a škálovatelné
Ilustrace pro vývoj médií a procesů
Dosažení konzistentního výkonu buněčných kultur vyžaduje pečlivý screening, výběr a optimalizaci složení médií a krmiv
zobrazuje tři vědce v laboratoři, kteří spolupracují a analyzují vzorek uprostřed laboratorního vybavení, což ztělesňuje týmovou práci ve vědeckém výzkumu.
Výroba monoklonálních protilátek je vysoce šablonovitý přístup používaný k výrobě imunoterapie založené na mAb. V každém kroku jsou vyžadována robustní, škálovatelná procesní řešení, aby byla zajištěna vysoká terapeutická koncentrace a bezpečnost procesu a zároveň splněny požadavky na rychlost uvedení na trh a omezení nákladů.