1163140
USP
Dantrolene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-{{[5-(4-Nitrophenyl)-2-furanyl]methylene}amino}-2,4-imidazolidinedione
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
dantrolene
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C14H10N4O5/c19-13-8-17(14(20)16-13)15-7-11-5-6-12(23-11)9-1-3-10(4-2-9)18(21)22/h1-7H,8H2,(H,16,19,20)/b15-7+
Clave InChI
OZOMQRBLCMDCEG-VIZOYTHASA-N
Aplicación
- Dantrolene Sodium
- Dantrolene Sodium Capsules
- Dantrolene Sodium for Injection
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)