1091040
USP
Ácido octanoico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Ácido C8, Ácido caprílico
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
5 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 78 °C)
familia API
caprylic acid
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
densidad
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Also, for use with USP monograph such as Sodium Caprylate
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)