Merck
O1008
Sigma-Aldrich
Ácido oleico
≥99% (GC)
Sinónimos:
Ácido 9Z-octadecenoico, ácido cis-oleico, Ácido cis-9-octadecenoico, Ácido elaínico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
282.46
Beilstein/REAXYS Number:
1726542
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biological source
plant (Sunflower)
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 176 °C)
assay
≥99% (GC)
form
viscous liquid
color
colorless to very faintly yellow
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
solubility
H2O: insoluble (practically)
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
oil: soluble (fixed and volatile)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
life science and biopharma
lipidomics
functional group
oleic acid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
General description
El ácido oleico (OA), un ácido graso no esencial, se clasifica como ácido graso monoinsaturado (MUFA) muy abundante en el aceite de oliva. Se ha comunicado su eliminación cuantitativa de las mezclas de triglicéridos y glicéridos parciales. El OA se utiliza ampliamente como tensioactivo para la estabilización de nanopartículas magnéticas. Se han preparado nanopartículas de magnetita monodispersas (7 y 19 nm) recubiertas con OA.
Application
Se ha utilizado ácido oleico:
  • para estudiar los efectos de los ácidos grasos sobre el cáncer gástrico (GC)
  • para inducir la formación de gotitas de lípidos en cultivo celular
  • como aditivo en la preparación de fluidos magnetorreológicos.
El ácido oleico puede utilizarse en la preparación de ácido 10-hidroxioctadecanoico y de ésteres metílicos del ácido 10-hidroxioctadecanoico.
Biochem/physiol Actions
Se sabe que el ácido oleico mejora la función inmunitaria y la salud. El enriquecimiento alimentario con este ácido graso contribuye a la reducción de los niveles de colesterol, el riesgo de aterogénesis, la presión arterial y la respuesta injerto contra huésped. Se ha demostrado que el ácido oleico es beneficiosos para las enfermedades autoinmunitarias al exhibir acción antiinflamatoria. También mejora el estado del cáncer de mama. El ácido oleico produce efectos fisiológicos como la activación de la proteína cinasa C en los hepatocitos, el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa y la inhibición de la ATPasa estimulada con 2,4-dinitrofenol−. Esta acción puede invertirse agregando albúmina sérica.
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
CD36 mediates palmitate acid-induced metastasis of gastric cancer via AKT/GSK-3?/?-catenin pathway
Pan J, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 38 (2019)
THE STEREOSPECIFIC CONVERSION OF STEARIC ACID TO OLEIC ACID.
G J SCHROEPFER et al.
The Journal of biological chemistry, 240, 54-63 (1965-01-01)
Kun Huang et al.
Journal of hepatology, 66(5), 962-977 (2016-12-17)
PARP1 is a key mediator of cellular stress responses and critical in multiple physiological and pathophysiological processes of cells. However, whether it is involved in the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) remains elusive. We analysed PARP1 activity in
Oleic acid coating on the monodisperse magnetite nanoparticles.
Zhang L, et al.
Applied Surface Science, 253(5), 2611-2617 (2006)
Influence of graphite flakes on the strength of magnetorheological fluids at high temperature and its rheology
Thakur MK and Sarkar C
IEEE Transactions on Magnetics, 56(5) (2020)
Artículos
Supplement cell culture systems with fatty acids for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.
Supplement cell culture systems with fatty acids for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.
Supplement cell culture systems with fatty acids for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.
Supplement cell culture systems with fatty acids for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.
Ver todo
Protocolos
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations