1078325
USP
Bumetanide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
3-Amino-4-phenoxy-5-sulphamoylbenzoic acid, Desbutylbumetanide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
bumetanide
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(N)c1c(c(cc(c1)C(=O)O)N)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O5S/c14-10-6-8(13(16)17)7-11(21(15,18)19)12(10)20-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,14H2,(H,16,17)(H2,15,18,19)
Clave InChI
GVQZPZSQRCXSJI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Bumetanide Injection
- Bumetanide
- Bumetanide Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)