Merck
8.17081
SAFC
Caprilato de sodio
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Octanoato de sodio, Caprilato de sodio, sal de sodio del ácido octanoico, Caprilato de sodio, Ácido caprílico sodium salt, Ácido octanoico sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6COONa
Número de CAS:
Peso molecular:
166.19
Beilstein:
3597723
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
217-850-5
Agency
ChP
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
descripción
suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,ChP,NF
Línea del producto
EMPROVE® EXPERT
Formulario
solid
pH
8.0-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>225 °C
aplicaciones
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].CCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Los productos químicos desempeñan un papel importante en la estabilización de los fármacos biológicos durante su proceso de formulación y fabricación, por ejemplo, evitando la agregación. Ofrecemos una amplia gama de estabilizadores, tampones y sales de gran calidad para la purificación y formulación satisfactoria de sus biomoléculas. Desarrollados específicamente para aplicaciones de alto riesgo, tienen una baja concentración microbiana y de endotoxinas.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministros y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Aplicación
El caprilato de sodio se utiliza mucho en la purificación de productos terapéuticos derivados del plasma.
Debido a sus bajos límites microbiológicos y de endotoxinas, el caprilato de sodio Emprove® Expert es especialmente adecuado para aplicaciones de alto riesgo.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
La sustancia 8.17081 no tiene registro REACH porque el único uso admitido es su empleo en medicamentos para uso humano o veterinario o en alimentos o piensos animales según el artículo 2 de la regulación REACH (CE) No 1907/2006.
también adquirido normalmente con este producto
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable