Merck
1056504
USP
1,4-benzoquinona
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
p-Benzoquinona, ,5-ciclohexadieno-1,4-diona, Quinona
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(=O)2
Número de CAS:
Peso molecular:
108.09
Beilstein/REAXYS Number:
773967
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
3.73 (vs air)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 25 °C)
autoignition temp.
815 °F
manufacturer/tradename
USP
mp
113-115 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
General description
La 1,4-benzoquinona, también conocida como para-quinona, es un derivado del benceno con estructura cíclica de dienodiona.
Este producto se suministra conforme a lo indicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las SDS y cualquier folleto de información sobre el producto, se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la Farmacopea emisora.
La 1,4-benzoquinona es un polvo amarillo oscuro que tiene un tono verde. Es ligeramente soluble en agua y en alcohol, en éter y en disoluciones alcalinas fijas. Puede oscurecerse con el tiempo.
Application
El patrón de referencia farmacéutica USP está previsto para ser utilizado en aplicaciones analíticas o de laboratorio, como se especifica en la farmacopea de la USP.
También es ideal para utilizar como patrón de referencia primario en las siguientes pruebas o análisis según el Capítulo General de la USP <11>:
  • vapor de agua
  • agua para inyectables
  • agua estéril para inhalación
  • agua estéril para inyectables
  • agua estéril para irrigación
  • agua purificada
  • agua purificada estéril
  • agua para hemodiálisis
  • <643>carbono orgánico total
Analysis Note
Estos productos están indicados sólo para utilizar en pruebas y análisis. No están pensados para administración en humanos ni en animales y no pueden utilizarse para diagnóstico, tratamiento o curación de ningún tipo de enfermedad.  .
Other Notes
Es posible que se apliquen restricciones de venta
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Total organic carbon
United States Pharmacopeia/National Formulary, 45(6), 6867-6867 (2021)
1,4-Benzoquinone
United States Pharmacopeia/National Formulary, 6079-6079 (2013)
Electrochemical detoxification of a 1, 4-benzoquinone solution in wastewater treatment.
Pulgarin, Cesar, et al.
Water Research, 28.4, 887-893 (1994)
Aromatic alcohols and carbonyl compounds
Smith PWG and Tatchell AR
Aromatic Chemistry (2016)
Rajaram Venkatesan et al.
Nature communications, 5, 4805-4805 (2014-09-10)
Mitochondrial fatty acid synthesis (mtFAS) is essential for respiratory growth in yeast and mammalian embryonic survival. The human 3-ketoacyl-acyl carrier protein (ACP) reductase (KAR) of mtFAS is a heterotetrameric α2β2-assembly composed of 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type-8 (HSD17B8, α-subunit) and carbonyl reductase
Contenido relacionado
Haga su pedido de una amplia gama de materiales de referencia primarios muy caracterizados para utilizar con las monografías de la USP-NF pensadas para el análisis de sustancias farmacológicas y formas de administración, excipientes farmacéuticos, ingredientes y suplementos alimentarios.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Ver todo