12309
p-Benzoquinona
for spectrophotometric det. of amines, ≥99.5% (HPLC)
Sinónimos:
Quinona
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.73 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
0.1 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥99.5% (HPLC)
Formulario
powder or crystals
temp. de autoignición
815 °F
calidad
for spectrophotometric det. of amines
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
residuo de sublimación
≤0.1%
color
, Faint Yellow to Very Dark Yellow to Very Dark Beige and Green-Yellow
mp
112-114 °C
113-115 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
Clave InChI
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?