Merck
PHL80712
Hydroquinone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, HQ
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4-1,4-(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
110.11
Beilstein:
605970
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
densidad de vapor
3.81 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 132 °C)
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
crystals
temp. de autoignición
930 °F
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
bp
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
Clave InChI
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
329.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
165 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)