Merck
Patrones fitoquímicos
Esta imagen consiste en unos trozos de jengibre y 4 botellitas con tapón rojo que contienen algún tipo de sustancia química.
Nuestra gama de materiales de referencia consta de más de 2000 ingredientes vegetales aislados, que pueden ser componentes principales, marcadores comunes o constituyentes tóxicos de plantas medicinales de uso generalizado. La cartera de productos consiste en clases de compuestos naturales como alcaloides (incluida una amplia gama de alcaloides de pirrolizidina), isoprenoides (terpenos), flavonoides, fenilpropanos, quinonas, taninos, y glucosinolatos.
A continuación encontrará una lista selectiva de algunas plantas medicinales y complementos herbales comunes por género de planta. Los enlaces le llevarán a los listados correspondientes de patrones de marcadores químicos, materiales de referencia botánicos, materiales de referencia de extractos o mezclas de materiales de referencia certificados de las plantas correspondientes.
Visión general de la sección
Productos
Ordenar por relevancia
Mostrando de 1 a 20 de 2084
Cambiar Vistas
Mostrando de 1 a 20 de 2084
Comparar
Referencia del producto
Nombre del producto
Descripción del producto
Precios
Usted ha visto de 1 a 20 de 2084 resultados
Recursos de productos relacionados
PATRONES FITOQUÍMICOS ESPECÍFICOS POR GÉNERO DE PLANTA
A continuación encontrará una lista selectiva de algunas plantas medicinales y complementos herbales comunes por género de planta. Los enlaces le llevarán a los listados correspondientes de patrones de marcadores químicos, materiales de referencia botánicos, materiales de referencia de extractos o mezclas de materiales de referencia certificados de las plantas correspondientes.
MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS
Los materiales de referencia certificados (CRM) fitoquímicos se fabrican bajo acreditación ISO/IEC 17025 e ISO 17034 y son compatibles con el SI. Pulse aquí para obtener más información sobre acreditación y trazabilidad.
Nuestros CRM puros de fitoquímicos abarcan productos de la marca TraceCERT®, así como patrones farmacéuticos secundarios, que además de ser ISO 17034 son compatibles con patrones de farmacopeas, como la USP, la EP o la BP.
Además, ofrecemos soluciones de materiales de referencia certificados (CRM) de varios componentes de plantas medicinales ampliamente utilizadas, como ginsengginkgojengibrekavaashwagandhaequináceasilybum y té verde, para mayor comodidad y rentabilidad. Estas disoluciones de CRM contienen constituyentes de la planta correspondiente.
También ofrecemos mezclas de CRM de terpenos, adecuadas para análisis del Cannabis.
PATRONES DE REFERENCIA HERBARIOS PHYTOLAB
Phytolab es un fabricante de renombre mundial de patrones de referencia herbarios extensamente documentados. Como socio de Phytolab ofrecemos más de 1400 de sus patrones de referencia. Los productos Phytolab incluyen documentación detallada del producto para confirmar la identidad y la pureza asignada del producto. Los productos tienen su peso exacto impreso en la etiqueta del vial interno, lo que permite su disolución directa y evita la pérdida de material.
PATRONES DE REFERENCIA DE MEDICINA HERBARIA ANALÍTICA HWI
En colaboración con HWI Pharma Services GmbH, proporcionamos patrones de referencia primarios y secundarios para el control de calidad, el control durante los procesos y las pruebas de estabilidad de medicamentos herbarios. Como distribuidor exclusivo, ofrecemos patrones producidos y cualificados por HWI Pharma Services GmbH. Cada patrón se proporciona con un informe analítico que contiene la pureza cromatográfica y el contenido asignado por RMNc.
MATERIALES DE REFERENCIA BOTÁNICOS BOTANICERT
También ofrecemos una amplia gama de materiales de referencia botánicos de BotaniCERTTM. Consulte también el folleto de BotaniCERT. Estos productos consisten en muestras de plantas o partes de plantas (hoja, raíz, rizoma, fruto, flor, semilla...) autentificadas por criterios organolépticos, examen macroscópico y microscópico, huella fitoquímica por HP-TLC y HPLC y marcadores genéticos por PCR. Se suministran con 2 o 3 marcadores (ITS, matK, rbcL) y se comunican las secuencias de ADN.
Encuentre un certificado de ejemplo de BotaniCERT aquí.
EXTRACTOS BOTÁNICOS
Ofrecemos una serie de materiales de referencia de extractos vegetales, diseñados para servir como referencia para el análisis y el estudio de las plantas medicinales. Esta gama incluye productos de los servicios farmacéuticos HWI y del NIST. Para los productos HWI, se confirma la identidad de los componentes característicos de cada extracto y se asignan sus picos cromatográficos mediante comparación con los patrones analíticos. Además de uno o varios componentes clave, también se proporcionan valores cuantitativos.