1324002
USP
Hydroquinone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, HQ
About This Item
grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
3.81 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 132 °C)
API family
hydroquinone
autoignition temp.
930 °F
manufacturer/tradename
USP
bp
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
1 of 4
Este artículo | GF16609057 | GF64187792 | GF36594838 |
---|---|---|---|
38 mm | - | - | - |
12.7 mm | 7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
General description
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Hydroquinone Cream
- Hydroquinone Topical Solution
Analysis Note
Other Notes
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
329.0 °F - closed cup
flash_point_c
165 °C - closed cup
Certificados de análisis (COA)
¿Necesita un COA de muestra?
Esto es un Certificado de análisis (COA) de muestra y es posible que no represente un lote de fabricación reciente para este producto específico.