Merck
04396
Supelco
Kieselguhr
calcined, purified
Sinónimos:
Infusorial earth
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
grado
reagent grade
Formulario
powder
calidad
calcined, purified
técnicas
LPLC: suitable
superficie
2-3.5 m2/g
impurezas
≤1% HCl-soluble matter
pérdida
≤1% loss on ignition
Matriz
Silica
grupo activo de la matriz
silica
tamaño de partícula
125 μm
tamaño de poro
170000 Å mean pore size
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
trazas de catión
Fe: ≤500 mg/kg
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
cadena SMILES
O=[Si]=O
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)