526266
Celpure® P100
meets USP/NF testing specifications
Sinónimos:
Diatomaceous earth, calcined
About This Item
Productos recomendados
Agency
meets USP/NF testing specifications
Nivel de calidad
Formulario
powder
actividad específica
≤1 EU/g (endotoxin)
composición
SiO2, 98%
Parámetros
0.100 (Permeability(Darcy))
técnicas
ion chromatography: suitable
impurezas
≤0.2% water solubles
≤2.0% acid solubles
tamaño de partícula
0.20-0.45 mm
trazas de catión
As: ≤10 ppm (leachable)
Fe: ≤8 ppm (acid soluble)
Pb: ≤10 ppm (leachable)
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Journal of cellular and molecular medicine (2015).