A7275
L-2-Aminoadipic acid
≥98% (TLC), powder, glutamine synthetase inhibitor
Sinónimos:
(S)-2-Aminohexanedioic acid, L-Homoglutamic acid, Aad
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
L-2-Aminoadipic acid, ≥98% (TLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
mp
203-205 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1
Clave InChI
OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
Información sobre el gen
human ... GLUL(2752) , LGSN(51557)
rat ... Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm4(24417) , Grm5(24418) , Grm6(24419)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?