Medios y accesorios para LPLC
Nuestra amplia colección se caracteriza por una variada gama de medios y accesorios de gran calidad, meticulosamente diseñados para soportar separaciones mediante LPLC en diversas aplicaciones. Ya se trate de purificación de biomoléculas, cromatografía de proteínas o aislamiento de moléculas pequeñas, nuestros productos para LPLC ofrecen un rendimiento y una fiabilidad excepcionales.
Visión general de la sección
Products
Resinas adsorbentes
Nuestra selección de resinas adsorbentes abarca la alúmina, el carbón, el dextrano hidrófobo, Florisil®, los agentes de eliminación de lípidos, los adsorbentes poliméricos, las sílices y las sílices de fase enlazada. Proporcionan una gran selectividad, una excelente capacidad y una sólida estabilidad con un tamaño de partícula uniforme, una estructura de poros optimizada, una gran superficie y resistencia química. Explore nuestra colección, que consta de las resinas Supelpak™, XAD™, AmberLite™, AmberChrom™, AmberSep™, DIAION™, Carboxen™ y SEPABEADS™.
Resinas de afinidad
Nuestros medios para cromatografía de afinidad, que incluyen microesferas acrílicas, agarosa, celulosa y resinas Toyopearl®, tienen una gran capacidad de unión, estabilidad mecánica y un rendimiento uniforme, lo que permite una purificación rápida y fiable de las biomoléculas sin encogerse ni hincharse a fuerzas iónicas cambiantes.
Resinas de filtración en gel
Nuestras resinas de filtración en gel, o de exclusión por tamaño, proporcionan una separación de gran resolución, una amplia gama de pesos moleculares y una estabilidad química excepcional. Estas resinas separan las biomoléculas con precisión y eficacia por tamaños, lo que produce una gran recuperación y pureza de proteínas, ácidos nucleicos y otras macromoléculas. Las resinas muestran una unión inespecífica y compatibilidad con varias disoluciones tampón, con resultados reproducibles. Las marcas de resina son Sephadex® , Avicel® y Sepharose® .
Intercambiadores iónicos
Ofrecemos intercambiadores iónicos microporosos (tipo gel) y macrorreticulares (macroporosos). Las resinas de intercambio iónico de gel presentan una gran capacidad de intercambio, microporosidad (poros de hasta 30 Angstroms) y una gran resistencia a los ácidos, las bases, los oxidantes y los efectos de la temperatura. Las resinas de intercambio iónico macroporosas tienen grandes diámetros de poro para mejorar el intercambio iónico, una gran estabilidad frente a las tensiones químicas, térmicas y mecánicas, y una rápida regeneración, lo que hace que resulten ideales para abordar contaminantes de alto peso molecular al tiempo que garantizan su rendimiento a largo plazo.
- Intercambiadores de cationes fuertemente ácidos: las resinas intercambiadoras de cationes fuertemente ácidas son muy estables a los ácidos, las bases, los disolventes orgánicos y los reductores y oxidantes. Su grado de ionización es comparable al de los ácidos muy fuertes, y son eficaces en todo el intervalo a de pH, de 0 a 14.
- Intercambiadores de aniones fuertemente básicos: son muy resistentes a los ácidos, las bases, los disolventes y los reductores y oxidantes, lo que permite una mejor regeneración y una adsorción de ácido silícico algo reducida. Su capacidad de intercambio es independiente del pH, con un grado de ionización comparable al de los hidróxidos alcalinos.
- Intercambiadores de cationes débilmente ácidos: resistentes a álcalis y disolventes fuertes, funcionan bien en intervalos de pH de 6 a 14. Pueden regenerarse eficazmente con el tiempo utilizando ácidos minerales diluidos, ya que su grado de ionización es comparable al del ácido acético.
- Intercambiadores de aniones débilmente básicos: eficaces en un intervalo de pH de 0 a 7, ofrecen una excelente capacidad de regeneración. Pueden regenerarse fácilmente con NaOH, Na2CO3, o NH3, lo que garantiza su rentabilidad, minimiza la pérdida de capacidad teórica y los hace perfectos para aplicaciones de resinas rentables y respetuosas con el medio ambiente.
- Intercambiadores de iones de lecho mixto: nuestras resinas de lecho mixto de gran capacidad incluyen resina de intercambio catiónico fuertemente ácida y resina de intercambio aniónico fuertemente básica con una distribución uniforme del tamaño de las partículas. Las resinas de lecho mixto tienen un práctico indicador de color para controlar fácilmente el agotamiento de la resina. También exhiben una excelente regenerabilidad, compatibilidad química y rendimiento duradero, para una eliminación eficaz y uniforme de las impurezas iónicas del agua.
- Resinas quelantes: se trata de microesferas de polímeros sintéticos que contienen grupos funcionales capaces de establecer conexiones covalentes de coordinación con iones metálicos. En diversos procesos industriales, se emplean para eliminar y purificar iones metálicos de forma selectiva.
- Resina nuclear: resinas de intercambio iónico especializadas en la purificación y el tratamiento de materiales radiactivos en centrales nucleares, laboratorios de investigación e instalaciones de gestión de residuos nucleares.
Recursos relacionados
- Article: Selection Guide for Polymeric Resins
Polymeric resins offer research-scale separations and purification applications, including various adsorbent types.
- Brochure: Resins Selection Guide
LPLC is a versatile chromatographic technique that has evolved from using open columns and gravity to incorporating pumps and instrumentation. It offers a wide range of media, packed and empty columns, filters, injectors, valves, and tubing. The guide also covers Carboxen® Synthetic carbons, highly engineered derivatized resins with functions in adsorption and hydrophobic interaction chromatography.