M0876
L-Methionine sulfone
≥98% (TLC)
Sinónimos:
L-2-Amino-4-(methylsulfonyl)butanoic acid
About This Item
Productos recomendados
product name
L-Methionine sulfone,
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
form
powder or crystals
mp
275 °C
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO4S/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
UCUNFLYVYCGDHP-BYPYZUCNSA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Protocolos
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine; L-Methionine sulfoxide
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.