64410
DL-Methionine sulfone
≥99.0% (NT)
Sinónimos:
DL-2-Amino-4-(methylsulfonyl)butanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (NT)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~250 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CS(=O)(=O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO4S/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
UCUNFLYVYCGDHP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?