Merck
270881
Sigma-Aldrich
L-Cysteinesulfinic acid monohydrate
99%
Sinónimos:
3-sulfino-L-alanine
About This Item
Fórmula lineal:
HO2SCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
171.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +24°, c = 1 in 1 M HCl
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
163 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]O[H].N[C@@H](CS(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO4S.H2O/c4-2(3(5)6)1-9(7)8;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8);1H2/t2-;/m0./s1
Clave InChI
YQIXTMZYGQXTCZ-DKWTVANSSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1