Aminoácidos
Los aminoácidos (aa) son un grupo de moléculas orgánicas cada una de las cuales está compuesta por un grupo amino básico (-NH2), un grupo carboxilo ácido (-COOH) y un grupo R orgánico (o cadena lateral) que es único para cada aminoácido. Los aminoácidos son unidades estructurales de las proteínas, así como intermediarios del metabolismo. Los grupos amino y carboxilo de los aminoácidos reaccionan para formar un enlace amida covalente, llamado enlace peptídico. Esta característica de los aminoácidos les permite polimerizar para formar proteínas y péptidos, que tienen una longitud de cadena de aminoácidos más corta. Los aminoácidos pueden clasificarse en tres grupos: aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales y aminoácidos condicionales. Los aminoácidos suelen utilizarse como suplementos en los medios de cultivo celular y en la investigación del metabolismo. Descubra cómo nuestros aminoácidos en diferentes grados y purezas pueden marcar la diferencia en sus investigaciones.
Products
Recursos de productos relacionados
Cuadro de referencia de aminoácidos
Aminoácidos no naturales
Rueda de codones de los aminoácidos
L-glutamina en cultivo celular
Aminoácidos en cultivo celular
Como unidades estructurales de las proteínas, su inclusión en los medios de cultivo celular es fundamental. Los aminoácidos no esenciales (AANE) son los aminoácidos que sintetiza normalmente el organismo, pero pueden ser añadidos a los medios de cultivo, individualmente o en forma de cóctel de AANE, como suplemento para estimular el crecimiento celular y promover la longevidad.
Poliaminoácidos
Nuestros poliaminoácidos tienen propiedades que imitan las de las proteínas, lo que los hace ideales para la administración de fármacos y de ácidos nucleicos tanto in vitro como in vivo. Suministramos poliaminoácidos para investigación y cGMP con mejor solubilidad, estabilidad de unión a fármacos, encapsulación de fármacos, administración selectiva de fármacos, capacidad de evitar factores de resistencia a múltiples fármacos (MDR), estimulación mínima del sistema inmunitario, baja toxicidad y biodegradabilidad. Fabricamos poliaminoácidos personalizados para intervalos específicos de peso molecular o de polidispersidad (distribución por tamaño). Además, podemos conjugar poliaminoácidos con principios activos (API) para la administración de sus medicamentos.
Aminoácidos no naturales
Los aminoácidos no naturales son aminoácidos no proteinogénicos que o bien aparecen de forma natural o se sintetizan químicamente. Ya se utilicen como unidades estructurales, como restricciones conformacionales, armazones moleculares o productos farmacológicamente activos, nuestros aminoácidos no naturales constituyen una variedad casi infinita de diversos elementos estructurales para el desarrollo de nuevos prototipos de compuestos peptídicos y no peptídicos. Debido a su diversidad estructural aparentemente ilimitada y a su versatilidad funcional, se utilizan mucho como unidades estructurales quirales y armazones moleculares en la construcción de quimiotecas combinatorias. Utilizados como sondas moleculares, pueden ayudar a comprender mejor la función de los sistemas biológicos. Los análogos optimizados y ajustados de sustratos, inhibidores o efectores peptídicos también son excelentes herramientas analíticas y sondas moleculares para investigar vías de transducción de señales o regulación génica.