D4268
NG,NG-Dimethylarginine dihydrochloride
≥98% (TLC), powder, NOS inhibitor
Sinónimos:
asym-Dimethylarginine, ADMA
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
NG,NG-Dimethylarginine dihydrochloride,
Ensayo
≥98% (TLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].CN(C)C(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1
Clave InChI
SYLNVYJOPZWPJI-ILKKLZGPSA-N
Información sobre el gen
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
Descripción general
Aplicación
- to study its effects on cardiovascular activities in rostral ventrolateral medulla (RVLM) in rats
- as a standard for measuring L-arginine and dimethylarginines
- to study its effects on hepatic deterioration
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research