D0629
3,5-Diiodo-L-thyronine
thyroid hormone analog
Sinónimos:
3,5-Diiodo-4-(4-hydroxyphenoxy)-L-phenylalanine, 3,5-T2, O-(4-Hydroxyphenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (HPLC)
Formulario
powder
técnicas
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
mp
255 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)cc2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H13I2NO4/c16-11-5-8(7-13(18)15(20)21)6-12(17)14(11)22-10-3-1-9(19)2-4-10/h1-6,13,19H,7,18H2,(H,20,21)/t13-/m0/s1
Clave InChI
ZHSOTLOTTDYIIK-ZDUSSCGKSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?