719536
3,3′-Diiodo-L-thyronine (T2) hydrochloride
98% (CP)
Sinónimos:
3,3′-·Diiodo-·4-·(4-·hydroxyphenoxy)·-L-phenylalanine, O-(4-·Hydroxyphenyl)-3-,3′-·diiodo-L-tyrosine, T2
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=CC=C(OC2=CC=C(CC(N)C(O)=O)C=C2I)C=C1I.Cl
InChI
1S/C15H13I2NO4/c16-10-7-9(2-3-13(10)19)22-14-4-1-8(5-11(14)17)6-12(18)15(20)21/h1-5,7,12,19H,6,18H2,(H,20,21)/t12-/m0/s1
Clave InChI
CPCJBZABTUOGNM-LBPRGKRZSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?