B8562
BD 1047 dihydrobromide
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
BD 1047 dihydrobromide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white
solubilidad
H2O: >5 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br.Br.CN(C)CCN(C)CCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H20Cl2N2.2BrH/c1-16(2)8-9-17(3)7-6-11-4-5-12(14)13(15)10-11;;/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3;2*1H
Clave InChI
WOALTFHGLDVJHK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)