Merck
P8340
Sigma-Aldrich
Protease Inhibitor Cocktail
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution
Sinónimos:
Protease Inhibitor Mix
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Cóctel de inhibidores de proteasas, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution
biological source
bovine lung
Quality Level
form
DMSO solution
storage temp.
−20°C
General description
Cóctel de inhibidores de proteasas para extractos de células y tejidos de mamíferos, en disolución DMSO. Contiene seis componentes individuales para inhibir las proteasas de serina, cisteína, las proteasas ácidas y las aminopeptidasas.
Specificity
Inhibe las proteasas de serina y cisteína, las proteasas ácidas y las aminopeptidasas.
Application
Ideal para utilizar como componente del tampón durante el tratamiento con ultrasonidos, tampón de lisis y tampón para RIPA
Proporciona protección contra la actividad enzimática endógena en extractos celulares y de tejidos
Biochem/physiol Actions
Esta mezcla contiene componentes individuales, como la AEBSF a 104 mM, aprotinina a 80 μM, bestatina a 4 mM, E-64 a 1,4 mM, leupeptina a 2 mM y pepstatina A a 1,5 mM. Cada componente tiene propiedades inhibidoras específicas. La AEBSF y la aprotinina actúan para inhibir las proteasas de serina, como la tripsina, la quimiotripsina y la plasmina, entre otras. La bestatina inhibe las aminopeptidasas. La E-64 actúa contra las proteasas de cisteína. La leupeptina actúa contra las proteasas de serina y de cisteína. La pepstatina A inhibe las proteasas ácidas.
Features and Benefits
Inhibición de amplio espectro: inhibe múltiples clases de proteasas y aminopeptidasas
Conservación estable: se suministra como disolución en DMSO, lo que permite su conservación a largo plazo a -20°C
Rendimiento uniforme: disolución lista para usar
Components
AEBSF
Aprotinina
Bestatina
E-64
Leupeptina
Pepstatina A
Caution
Este cóctel debe conservarse a -20 °C.
Preparation Note
Se recomienda 1 ml de esta disolución combinada para la inhibición de las enzimas endógenas que se encuentran en 100 ml de lisado procedente de 20 g de hígado bovino o 10 ml de lisado de células CHO. Este producto se suministra como una disolución en DMSO.
also commonly purchased with this product
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Signaling through extracellular signal-regulated kinase is required for spermatogonial proliferative response to stem cell factor.
Dolci S et al
The Journal of Biological Chemistry, 276(43), 40225-40233 (2001)
Interaction of Huntington disease protein with transcriptional activator Sp1.
Li SH et al
Molecular and Cellular Biology, 22(5), 1277-1287 (2002)
Megan D Schertzer et al.
Molecular cell, 75(3), 523-537 (2019-07-02)
Long noncoding RNAs (lncRNAs) cause Polycomb repressive complexes (PRCs) to spread over broad regions of the mammalian genome. We report that in mouse trophoblast stem cells, the Airn and Kcnq1ot1 lncRNAs induce PRC-dependent chromatin modifications over multi-megabase domains. Throughout the
Acceleration and persistence of neurofibrillary pathology in a mouse model of tauopathy following anesthesia.
Planel E et al
Faseb Journal, 23(8), 2595-2604 (2009)
A transgenic rat that develops Alzheimer's disease-like amyloid pathology, deficits in synaptic plasticity and cognitive impairment.
Liu L et al
Neurobiology of Disease, 31(1), 46-57 (2008)
Contenido relacionado
MILLIPLEX® panel multiplexes immune checkpoint molecules, aiding NSCLC research to identify immunotherapy targets for PD-1/PD-L1 therapy.
MILLIPLEX® panel multiplexes immune checkpoint molecules, aiding NSCLC research to identify immunotherapy targets for PD-1/PD-L1 therapy.
MILLIPLEX® panel multiplexes immune checkpoint molecules, aiding NSCLC research to identify immunotherapy targets for PD-1/PD-L1 therapy.
MILLIPLEX® panel multiplexes immune checkpoint molecules, aiding NSCLC research to identify immunotherapy targets for PD-1/PD-L1 therapy.
Ver todo