Merck
34875
Sigma-Aldrich
Terc-butilmetil éter
suitable for HPLC, ≥99.8%
Sinónimos:
MTBE, Éter metil terc-butílico
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
88.15
Beilstein/REAXYS Number:
1730942
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.07
assay:
≥99.8%
technique(s):
HPLC: suitable
application(s):
food and beverages
bp:
55-56 °C (lit.)
vapor pressure:
4.05 psi
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
vapor density
3.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
4.05 psi
assay
≥99.8%
form
liquid
autoignition temp.
705 °F
expl. lim.
15.1 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.0005% peroxides (as H2O2)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
color
APHA: ≤10
transmittance
220 nm, ≥40%
250 nm, ≥80%
260 nm, ≥90%
290 nm, ≥99%
refractive index
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤1.0
λ: 220 nm Amax: ≤0.40
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
application(s)
food and beverages
SMILES string
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
General description
El éter terc-butilmetílico (metil terc-butil éter, MTBE) es un aditivo de la gasolina. Se ha analizado su degradación oxidativa por las cepas bacterianas que oxidan el propano.[1] Los estudios cinéticos de su oxidación con persulfato termoasistida a varios pH, temperaturas, concentraciones de oxidante y fuerzas iónicas sugieren que la reacción exhibe un modelo de degradación de pseudo-primer orden.[2]
Application
El éter terc-butilmetílico (metil terc-butil éter, MTBE) se ha utilizado en el aislamiento y la determinación cuantitativa de carotenos y xantofilas de extractos del pericarpio de Capsicum annum mediante HPLC.[3]
Other Notes
Aviso importante
  • El artículo de referencia 34875-4X2.5L será descatalogado. Pida la botella 34875-2.5L que es físicamente idéntica con las mismas especificaciones exactas.
  • El artículo de referencia 34875-6X1L será descatalogado. Pida la botella 34875-1L que es físicamente idéntica con las mismas especificaciones exactas.
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shigeo Takashima et al.
Scientific reports, 10(1), 12988-12988 (2020-08-02)
Fatty acids (FAs) are the central components of life: they constitute biological membranes in the form of lipid, act as signaling molecules, and are used as energy sources. FAs are classified according to their chain lengths and the number and
Kun-Chang Huang et al.
Chemosphere, 49(4), 413-420 (2002-10-09)
The kinetics of heat-assisted persulfate oxidation of methyl tert-butyl ether (MTBE) in aqueous solutions at various pH, temperature, oxidant concentration and ionic strength levels was studied. The MTBE degradation was found to follow a pseudo-first-order decay model. The pseudo-first-order rate
R J Steffan et al.
Applied and environmental microbiology, 63(11), 4216-4222 (1997-11-15)
Several propane-oxidizing bacteria were tested for their ability to degrade gasoline oxygenates, including methyl tert-butyl ether (MTBE), ethyl tert-butyl ether (ETBE), and tert-amyl methyl ether (TAME). Both a laboratory strain and natural isolates were able to degrade each compound after
Carotenoid Extraction and Quantification from Capsicum annuum.
Richins RD, et al.
Bio-protocol, 4(19), e1256-e1256 (2014)
Sarah K Abbott et al.
Lipids, 48(3), 307-318 (2013-01-29)
We have developed a protocol suitable for high-throughput lipidomic analysis of human brain samples. The traditional Folch extraction (using chloroform and glass-glass homogenization) was compared to a high-throughput method combining methyl-tert-butyl ether (MTBE) extraction with mechanical homogenization utilizing ceramic beads.