306975
Terc-butilmetil éter
anhydrous, 99.8%
Sinónimos:
MTBE, Éter metil terc-butílico
About This Item
Productos recomendados
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
4.05 psi
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
705 °F
expl. lim.
15.1 %
impurities
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Inchi Key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?