Documentos clave
5.89595
Sigma-Aldrich
Terc-butilmetil éter
99.8%, anhydrous
Sinónimos:
MTBE, Éter metil terc-butílico
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
88.15
Beilstein:
1730942
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
grado:
anhydrous
Ensayo:
99.8%
bp:
55-56 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.1 (vs air)
Ensayo
99.8%
temp. de autoignición
705 °F
lim. expl.
15.1 %
índice de refracción
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
densidad
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Clave InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-28 °C - closed cup