Merck
717185
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 230-400 mesh
About This Item
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
product name
Gel de sílice, technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
grade
technical grade
technical (grade)
form
powder
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
≥480 m2/g , approx.
matrix
Silica
matrix active group
silica
particle size
230-400 mesh
40-63 μm
pore size
0.7-0.85 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
El gel de sílice puede utilizarse como un material de fase estacionaria para la técnica de cromatografía en capa fina utilizada para controlar la síntesis de ácidos 3-hidroxi a partir de los ácidos de Meldrum utilizando diyoduro de samario-agua (Sml2-H2O).
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Selective synthesis of 3-hydroxy acids from Meldrum?s acids using SmI2-H2O.
Szostak M, et al.
Nature Protocols, 7(5), 970?977-970?977 (2012)
Contenido relacionado
La cromatografía de líquidos de baja presión (LPLC) es una técnica cromatográfica que funciona a bajas presiones impulsando la fase móvil a la columna que contiene una fase estacionaria mediante la acción de una bomba.
La cromatografía de líquidos de baja presión (LPLC) es una técnica cromatográfica que funciona a bajas presiones impulsando la fase móvil a la columna que contiene una fase estacionaria mediante la acción de una bomba.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.
La cromatografía de líquidos de baja presión (LPLC) es una técnica cromatográfica que funciona a bajas presiones impulsando la fase móvil a la columna que contiene una fase estacionaria mediante la acción de una bomba.
Ver todo