M0505
Methylamine hydrochloride
≥98%
Sinónimos:
Methanaminium chloride, Methylamine monohydrochloride, Methylammonium chloride, Monomethylammonium chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder or crystals
bp
225-230 °C/15 mmHg (lit.)
mp
231-233 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 1 g in 10 mL, clear, colorless
cadena SMILES
Cl[H].CN
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
Clave InChI
NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Betahistine via aza-Michael reaction with 2-vinylpyridine in water.
- Azatripyrrolic and azatetrapyrrolic macrocycles by reacting with pyrrole and formaldehyde via base-catalyzed Mannich reaction.
- Tetrahydropyridines via Aza-Diels–Alder reaction with dienes and aldehydes.
- N-methylsecondary arylamines from aryl chlorides via nickel-catalyzed amination reaction.
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
408.7 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
209.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?