Merck
156159
Sigma-Aldrich
Cianoborohidruro de sodio
reagent grade, 95%
Sinónimos:
Cianotrihidroborato de sodio
About This Item
Fórmula lineal:
NaBH3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
62.84
Beilstein/REAXYS Number:
4152656
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352306
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
reagent grade
assay
95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
mp
>242 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].[BH3-]C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
InChI key
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
General description
El cianoborohidruro de sodio, también conocido como cianotrihidridoborato de sodio, es un reductor suave que es estable en condiciones ácidas. Es ampliamente utilizado en la reducción selectiva de aldehídos de arilo y cetonas.
Application
El cianoborohidruro de sodio se utiliza como reactivo: 
  • Para convertir la superficie aminofuncional de Si3N4 en una superficie reactiva con grupos aldehídos.
  • Para el acoplamiento de sondas de oligonucleótido amino modificadas.
  • En la síntesis de un nuevo complejo de dilantano (III) enlazado al fenolato de interés como modelo para las metaloproteínas.
  • En la aminación reductora de aldehídos y cetonas, y en la alquilación reductora de aminas.
Reactivo para reducciones selectivas.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
supp_hazards
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aldrichimica Acta, 8, 3-10 (1975)
Tetrahedron Letters, 35, 2775-2775 (1994)
Synthetic Communications, 24, 701-701 (1994)
Reductive deoxygenation of aryl aldehydes and ketones and benzylic, allylic, and tertiary alcohols by zinc iodide-sodium cyanoborohydride
CK L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 3038-3043 (1986)
The Journal of Organic Chemistry, 55, 2552-2552 (1990)
Artículos
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
Protocolos
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.