PHL82669
α,β-Thujone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(−)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (GC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
índice de refracción
n20/D 1.455 (lit.)
bp
84-86 °C/17 mmHg (lit.)
densidad
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2.CC(C)[C@@]34C[C@@H]3[C@H](C)C(=O)C4
InChI
1S/2C10H16O/c2*1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h2*6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8+,10-;7-,8-,10+/m01/s1
Clave InChI
AKPBIVZAUPVDMO-APEKEWONSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)