Merck
04314
Supelco
Thujone Standard Mixture
analytical standard
Sinónimos:
α,β-Thujone, (−)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
152.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
descripción
reference substance for GC
composición
α-thujone, 90-98%
β-thujone, 2-10%
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.450
n20/D 1.455 (lit.)
bp
84-86 °C/17 mmHg (lit.)
densidad
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2.CC(C)[C@@]34C[C@@H]3[C@H](C)C(=O)C4
InChI
1S/2C10H16O/c2*1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h2*6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8+,10-;7-,8-,10+/m01/s1
Clave InChI
AKPBIVZAUPVDMO-APEKEWONSA-N
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea salvia
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)