PHR2198
Apigenin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Apigenin, 4′,5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1040683
familia API
apigenin
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 75 mg
mp
>300 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
Clave InChI
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)