K7375
Kaolin
Sinónimos:
Aluminum silicate hydroxide, Bolus, Hydrated aluminum silicate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
pérdida
≤2.0% loss on drying
intervalo de pH
3.5-5.0(20% in water)
pH
3.5-5.0 (20% in water)
cadena SMILES
[Si](=O)(O[Si](=O)O[Al]=O)O[Al]=O.O.O
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
Clave InChI
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- For preparing synthetic turbid water that is employed to evaluate the biosorption capacity of Moringa oleifera leaves.
- In combination with carrageenan to induce arthritic inflammation in a rat model for evaluating the activity of JAK3 (janus kinase 3) inhibitors.
- In a study to assess its utility for microparticle-enhanced cultivation (MPEC) of 2-phenylethanol and 6-pentyl-α-pyrone.
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)