Merck
69907
Sigma-Aldrich
Montmorillonite (Aluminum Pillared Clay)
Sinónimos:
Catalyst (Aluminum pillared clay)
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
powder
Nivel de calidad
superficie
250 m2/g
pérdida
12-19% loss on ignition
4-8% loss on drying
pH
4-5
cadena SMILES
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
Clave InChI
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Montmorillonite (Aluminum Pillared Clay) can be used to prepare poly(methyl methacrylate) (PMMA) based nanocomposite materials.
Otras notas
Acidic catalyst
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3
M. Balogh et al.
Organic Chemistry Using Clays (1993)
Al-Pillared-Montmorillonite (AlPMt)/Poly (Methyl Methacrylate)(PMMA) Nanocomposites: The Effects of Solvent Types and Synthesis Methods
Kizilduman BK, et al.
Advanced Materials Research, 17(3), 5-23 (2017)