1.04440
Kaolin
powder
Sinónimos:
Kaolin
About This Item
Nivel de calidad
impurezas
≤0.001% Pb (Lead)
≤2.0% Substances soluble in hydrochloric acid
pérdida
≤15.0% loss on ignition, 600°C
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
densidad
2.6 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
470 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Si](=O)(O[Si](=O)O[Al]=O)O[Al]=O.O.O
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
Clave InChI
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Substances soluble in hydrochloric acid: ≤ 2.0 %
Appearance of substance (colour): passes test
Appearance of substance (description): passes test
Carbonate: passes test
Iron: passes test
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Loss on ignition (600 °C): ≤ 15.0 %
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable